D(+)-Glucose 1 M in wässriger Lösung, steril gefiltert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
J60067.XE J60067.AK
J60067.XEEA 79.7 EUR
J60067.XE J60067.AK
D(+)-Glucose 1 M in wässriger Lösung, steril gefiltert
D(+)-Glucose
CAS No.: 50-99-7 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00148912
Formel: C₆H₁₂O₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148912
CAS-Nummer: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM