4-Fluorophenylmagnesiumbromid 2 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Fluorophenylmagnesium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
245550-100ML 245550-800ML
SIAL245550-100MLEA 95.7 EUR
SIAL245550-100ML SIAL245550-800ML
4-Fluorophenylmagnesiumbromid 2 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
4-Fluorophenylmagnesiumbromid
Formel: C₆H₄BrFMg
MDL Number: MFCD00009667
CAS-Nummer: 352-13-6