L(-)-Bornylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B55203-100G B55203-5G
SIALB55203-100GEA 74.7 EUR
SIALB55203-100G SIALB55203-5G
L(-)-Bornylacetat, Sigma-Aldrich®
L(-)-Bornylacetat
Formel: C₁₂H₂₀O₂
Molekulargewicht: 196.29 g/mol
MDL Number: MFCD00867808
CAS-Nummer: 5655-61-8
EINECS: 227-101-4