Diethyl(3-chlorpropyl)malonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethyl 2-(3-chloropropyl)malonate
L14776.06
L14776.14
L14776.06EA
41.3
EUR
L14776.06
L14776.14
Diethyl(3-chlorpropyl)malonat ≥98%
Diethyl(3-chlorpropyl)malonat
Purity: 98%
CAS No.: 18719-43-2
Molecular Formula: C10H17ClO4
Formula Weight: 236.70
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₇ClO₄ Siedepunkt: 102 °C (1 mmHg) Dichte: 1.101 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009169 CAS-Nummer: 18719-43-2 |