D(+)-Allose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
285005-100MG 285005-250MG
SIAL285005-100MGEA 58.4 EUR
SIAL285005-100MG SIAL285005-250MG
D(+)-Allose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Allose
Formel: C₆H₁₂O₆
MDL Number: MFCD00135833
CAS-Nummer: 2595-97-3
EINECS: 219-994-4