(±)-2-Piperazincarbonsäure Dihydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
H27101.14 H27101.06
H27101.14EA 115 EUR
H27101.14 H27101.06
(±)-2-Piperazincarbonsäure Dihydrochlorid ≥98%
(±)-2-Piperazincarbonsäure Dihydrochlorid
Purity: 98% CAS No.: 3022-15-9 Molecular Formula: C5H10N2O2.2HCl Formula Weight: 203.07 Melting Point: 270-273° MDL No.: MFCD00044803
Formel: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 270…273 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044803
CAS-Nummer: 3022-15-9