Brefeldin A, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
B7651-25MG B7651-5MG
SIALB7651-25MGEA 1260 EUR
SIALB7651-25MG SIALB7651-5MG
Brefeldin A, Sigma-Aldrich®
Brefeldin A
Formel: C₁₆H₂₄O₄
MDL Number: MFCD00083258
CAS-Nummer: 20350-15-6