D(+)-Glucose-[6,6-D2] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
282650-1G 282650-500MG
SIAL282650-1GEA 223 EUR
SIAL282650-1G SIAL282650-500MG
D(+)-Glucose-[6,6-D2] (98% D), Sigma-Aldrich®
D(+)-Glucose-[6,6-D2]
Formel: C₆H₁₀D₂O₆
MDL Number: MFCD00064367
CAS-Nummer: 18991-62-3