D(+)-Glucose-[2-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
310794-1G 310794-250MG
SIAL310794-1GEA 1120 EUR
SIAL310794-1G SIAL310794-250MG
D(+)-Glucose-[2-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
D(+)-Glucose-[2-13C]
Formel: C₆H₁₂O₆
MDL Number: MFCD00037546
CAS-Nummer: 105931-74-6