D(+)-Glucose-[13C6] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal-1,2,3,4,5,6-13C6, D-Glucose-13C6
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
389374-100MG 389374-10G 389374-1G 389374-250MG 389374-2G 389374-3G
SIAL389374-100MGEA 120 EUR
SIAL389374-100MG SIAL389374-10G SIAL389374-1G SIAL389374-250MG SIAL389374-2G SIAL389374-3G
D(+)-Glucose-[13C6] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
D(+)-Glucose-[13C6]
Formel: C₆H₁₂O₆
Molekulargewicht: 186.110 g/mol
MDL Number: MFCD00037544
CAS-Nummer: 110187-42-3