EPPS Pufferlösung pH 7,5 (0,2 mol/l)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J61476.AE J61476.AK J61296.AE J61296.AK
J61476.AEEA 89.9 EUR
J61476.AE J61476.AK J61296.AE J61296.AK
EPPS Pufferlösung pH 7,5 (0,2 mol/l)
Puffer Biologische Puffer
CAS No.: 16052-06-5
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00006160