D(+)-Arabitol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
302870050 302870250 302871000
ACRO302870050EA 50.2 EUR
ACRO302870050 ACRO302870250 ACRO302871000
D(+)-Arabitol 99%
D(+)-Arabitol
Formel: C₅H₁₂O₅
Schmelzpunkt: 97…105 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004709
CAS-Nummer: 488-82-4
EINECS: 207-686-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 105 °C
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +10.5° to +13.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, 2 % borax)