Hydrocortison-21-acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hydrocortisone acetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H4126-10G
H4126-1G
H4126-5G
SIALH4126-10GEA
301
EUR
SIALH4126-10G
SIALH4126-1G
SIALH4126-5G
Hydrocortison-21-acetat, Sigma-Aldrich®
Hydrocortison-21-acetat
Formel:
C₂₃H₃₂O₆ Molekulargewicht: 404.51 g/mol |
MDL Number:
MFCD00037714 CAS-Nummer: 50-03-3 EINECS: 200-004-4 |