Hydrocortison-21-acetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrocortisone acetate
A18089.03
A18089.06
A18089.03EA
46.6
EUR
A18089.03
A18089.06
Hydrocortison-21-acetat ≥97%
Hydrocortison-21-acetat
Purity: 97+%
CAS No.: 50-03-3
Molecular Formula: C23H32O6
Formula Weight: 404.51
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2066841
Merck Reference: 14,4787
MDL No.: MFCD00037714
Formel:
C₂₃H₃₂O₆ Molekulargewicht: 404.51 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 220 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037714 CAS-Nummer: 50-03-3 EINECS: 200-004-4 |