(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, 3-Hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
H28750.14 H28750.06
H28750.14EA 317 EUR
H28750.14 H28750.06
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin ≥97%
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
Purity: 97% CAS No.: 103057-44-9 Molecular Formula: C9H17NO3 Formula Weight: 187.24 Melting Point: 60-62° MDL No.: MFCD04038535
Formel: C₉H₁₇NO₃
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038535
CAS-Nummer: 103057-44-9