(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
H27590.03
H27590.06
H27590.03EA
78.8
EUR
H27590.03
H27590.06
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin ≥98%
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidin
Purity: 98%
CAS No.: 109431-87-0
Molecular Formula: C9H17NO3
Formula Weight: 187.24
Melting Point: 62-65°
MDL No.: MFCD01317838
Formel:
C₉H₁₇NO₃ Schmelzpunkt: 62…65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01317838 CAS-Nummer: 109431-87-0 |