(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
634794-1G
634794-5G
SIAL634794-1GEA
46
EUR
SIAL634794-1G
SIAL634794-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD03419271 CAS-Nummer: 147081-44-5 |