Homogenisatoren, T 65 basic und T 65 digital ULTRA-TURRAX®
Lieferant: IKA
4234500 4234501
431-1009EA 9776 EUR
431-1009 IKAA4234501
Homogenisatoren, T 65 basic und T 65 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Standmodell, Volumenbereich 2 bis 50 Liter
  • Entwickelt für Anwendungen in Pilotanlagen mit 3-phasiger Stromversorgung
  • Elektronische Drehzahlregelung und Überlastungsschutz
  • 3 Dispergierwerkzeuge (Rotor-Stator-Konfigurationen) für ein breites Spektrum von Anwendungen und Endfeinheiten
  • Plugin-Anschlüsse erleichtern den Wechsel von Dispergierwerkzeugen
  • Reproduzierbarer Betrieb dank konstanter Drehzahl auch bei Änderungen der Viskosität
  • Edelstahl-Dispergieraufsätze für den Einsatz unter Vakuum und Druck
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 54
Bestellinformation:
Cables and plugs not supplied. Dispersing elements and accessories must be ordered separately.