Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital
Lieferant: IKA
4000000 4001000 4002000 4003000
444-0817EA 1137 EUR
444-0817 444-0818 444-0815 444-0816
Schüttler, Rocker 2D und 3D basic und digital
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Schüttler für schonende Mischaufgaben, 2D-Modelle bieten eine Wippbewegung, 3D-Modelle eine dreidimensionale Taumelbewegung. Basic-Modelle verfügen über einen fest eingestellten Neigungswinkel, die digitalen Modelle über einen einstellbaren Neigungswinkel und eine einstellbare Drehzahl. Zum homogenen Mischen in Kolben, Kulturflaschen, Petrischalen und Röhrchen. 3D-Schüttler sind ideal für die Züchtung von Zellkulturen, DNA-Extraktionen, die Verteilung von Zellen sowie das Färben und Entfärben von Gelen. Auch bei Beladungs- und Spannungsschwankungen bleibt die Schütteldrehzahl konstant. Dank verschiedener Aufsätze können die Einheiten für eine Vielzahl an Anwendungen genutzt werden.
  • Kann bei 4 bis 50 °C in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
  • Einfache Bedienung durch Folientastatur
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Timer: Countdown einstellbar von 1 s bis 99 h 59 min (Digitale Modelle)
  • Digitale Modelle verfügen über Counter, der die Schütteldauer anzeigt und eine Fehlercodeanzeige
Lieferumfang: Lieferumfang: Inklusive rutschfreier Gummimatte. Anderes Zubehör muss separat bestellt werden.