Kapillarsäulen, TRACE™ TR-5
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
260E242P 260E113P 260E130P 260E131P 260E142P 260E143P 260E154P 260E155P 260E225P 260E297P 260E298P 260E336P 260E470P 260E224P
555-9291EA 1610 EUR
555-9291 555-9301 555-9300 555-9299 555-9298 555-9297 555-9296 555-9295 555-9292 555-9288 555-9287 555-9470 555-9469 555-9293
Kapillarsäulen, TRACE™ TR-5
Chromatographiesäulen
Hervorragende Startsäulen für die Methodenentwicklung, die die meisten erforderlichen Trennungen durchführen können.
  • Unpolare Phase, 5% Polysilphenylen-Siloxan
  • Hohe Betriebstemperatur und extrem geringes Bluten
  • Weit verbreitet in einer Vielzahl von Anwendungen