Kapillarsäulen, TraceGOLD™ TG-1301MS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
26091-1420 26091-1430 26091-1540 26091-2960 26091-2970 26091-2980 26091-3080 26091-3330 26091-3350 26091-3390 26091-3410 26091-3960 26091-4080
555-8558EA 779 EUR
555-8558 555-8557 555-8555- 555-8728 555-8727 555-8726 555-8725 555-8722 555-8720 555-8717 555-8716 555-8714 555-8713
Kapillarsäulen, TraceGOLD™ TG-1301MS
Chromatographiesäulen
TraceGOLD™ TG-1301MS-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Konsistenz von Säule zu Säule, selbst mit empfindlichen Detektoren wie ECDs und MS.
  • Geringes Bluten
  • Phase mit niedriger bis mittlerer Polarität, 6 % Cyanopropylphenyl/94% Dimethylpolysiloxan
  • Lange Lebensdauer
  • Hervorragende Inertheit
  • Entspricht der USP G43-Phase