Flaschen, Enghals, rund oder quadratisch, HDPE, mit Schraubverschlüssen
Lieferant: SEMADENI
4585 4291
SEMA4585EA 84.9 EUR
SEMA4585 SEMA4291
Flaschen, Enghals, rund oder quadratisch, HDPE, mit Schraubverschlüssen
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • UN-Zulassung 3H1/X250 für Flüssigkeiten
Mit manipulationssicherem Schraubverschluss.