1,4-Dioxan ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilisierung: 0.075% Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
9231-22EA 359.62 EUR
9231-22 9231-03 9231-01 9231-R
1,4-Dioxan ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
1,4-Dioxan
Bitte beachten STORAGE: Store above 11°C (53°F) or product will freeze.
Formel: C₄H₈O₂
Molekulargewicht: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 101.1
Schmelzpunkt: 11.8
Dichte: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN-Nummer: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (C₄H₈O₂) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Carbonyl Compounds (as HCHO) (by polarography) ≤0.01 %
Color (APHA) ≤20
Freezing Point ≥11.0 °C
Peroxide (as H₂O₂) ≤0.005 %
Residue after Evaporation ≤0.0050 %
Titrable Acid (meq/g) ≤0.0016
Water (by KF, coulometric) ≤0.05 %
STORAGE: Store above 11°C (53°F) or product will freeze.
Contains 0.075% Butylated Hydroxytoluene as a stabilizer.
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs