Calciumchlorid Dihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
1318.1000EA
188.25
EUR
1318.1000
1318.0100
Calciumchlorid Dihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Calciumchlorid Dihydrat
Formel:
CaCl₂·2H₂O Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 176 °C Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149613 CAS-Nummer: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99.0 % |
Ammonium (NH4) | max. 0.005 % |
Barium (Ba) | max. 0.003 % |
Potassium (K) | max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | max. 0.05 % |
Sodium (Na) | max. 0.01 % |
Strontium (Sr) | max. 0.05 % |
Insoluble in Water | max. 0.005 % |
Oxidizing Substances (as NO3) | max. 0.003 % |
pH of 5% Solution at 20°C | 4.5 - 6.5 |
Sulfate (SO4) | max. 0.005 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Iron (Fe) | max. 5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |