Heptan (Isomerengemisch), BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
8085.9200EA 4121.66 EUR
8085.9200 8085.1000
Heptan (Isomerengemisch), BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Heptan (Isomerengemisch)
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 97…98 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,5 °C
Dichte: 0,68 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN-Nummer: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Range 94 - 99 °C