γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
RC-073 RC-072
RC-073EA 369 EUR
RC-073 RC-072
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Schmelzpunkt: > 250 °C
Flammpunkt: 110 °C (closed cup)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288