Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
4438.1
4438.2
4438.3
ROTH4438.1EA
44.2
EUR
ROTH4438.1
ROTH4438.2
ROTH4438.3
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Decahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₀H₁₈ Siedepunkt: 189…191 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼–40 °C Dichte: 0,8696 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 57 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004130 CAS-Nummer: 91-17-8 EINECS: 202-046-9 UN-Nummer: 1147 ADR: 3,III Merck Index: 13,02866 |