Cobalt(II)isopropoxid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
42810.03
42810.06
42810.03EA
102
EUR
42810.03
42810.06
Cobalt(II)isopropoxid
Cobalt(II)isopropoxid
CAS No.: 60406-95-3
Molecular Formula: Co[OCH(CH3)2]2
Formula Weight: 178.11
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00799075
Formel:
C₆H₁₄CoO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00799075 CAS-Nummer: 60406-95-3 UN-Nummer: 3181 ADR: 4.1,III |