2,4-Bis(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
SB01371.1
SB01371EA
SB01371.50
MAYBSB01371.1EA
0
EUR
MAYBSB01371.1
MAYBSB01371EA
MAYBSB01371.50
2,4-Bis(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzol
2,4-Bis(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzol
Formel:
C₁₁H₁₄Cl₂ |
MDL Number:
MFCD00013681 CAS-Nummer: 1585-17-7 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |