2,4-Bis(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
A13838.09 A13838.18 A13838.30
A13838.09EA 35.2 EUR
A13838.09 A13838.18 A13838.30
2,4-Bis(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzol ≥98%
2,4-Bis(chlormethyl)-1,3,5-trimethylbenzol
Purity: 98% CAS No.: 1585-17-7 Molecular Formula: C11H14Cl2 Formula Weight: 217.14 Melting Point: 104-107° Boiling Point: 180°/20mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013681
Formel: C₁₁H₁₄Cl₂
Siedepunkt: 180 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 104…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013681
CAS-Nummer: 1585-17-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III