1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropylmethacrylate
B21447.06
B21447.14
B21447.06EA
57.7
EUR
B21447.06
B21447.14
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat ≥99% stabilisiert
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylmethacrylat
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 3063-94-3
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Formula Weight: 236.12
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3310
Boiling Point: 99°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040105
Formel:
C₇H₆F₆O₂ Siedepunkt: 99 °C Dichte: 1.302 Flammpunkt: 14 °C (57 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040105 CAS-Nummer: 3063-94-3 EINECS: 221-309-9 ADR: 3,II |