(2-Carboxyethyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
366590050
366590250
ACRO366590050EA
39.4
EUR
ACRO366590050
ACRO366590250
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₂₁H₂₀BrO₂P Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00031698 CAS-Nummer: 51114-94-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |