Trimethylamin 25% (w/w) in Propylenglykol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W550132-1KG W550132-SAMPLE
SIALW550132-1KGEA 674 EUR
SIALW550132-1KG SIALW550132-SAMPLE
Trimethylamin 25% (w/w) in Propylenglykol, Sigma-Aldrich®
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
MDL Number: MFCD00008327
CAS-Nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0