Vincristinsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
V8388-1MG V8388-5MG
SIALV8388-1MGEA 256 EUR
SIALV8388-1MG SIALV8388-5MG
Vincristinsulfat, Sigma-Aldrich®
Vincristine sulphate
Formel: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Molekulargewicht: 923.04 g/mol
MDL Number: MFCD00084729
CAS-Nummer: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 II