L(-)-Fucose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (-)-Fucose, 6-Deoxy-L-Galactose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
F2252-5G F2252-100G F2252-10MG F2252-25G
SIALF2252-5GEA 206 EUR
SIALF2252-5G SIALF2252-100G SIALF2252-10MG SIALF2252-25G
L(-)-Fucose, Sigma-Aldrich®
L(-)-Fucose
Formel: C₆H₁₂O₅
MDL Number: MFCD00069812
CAS-Nummer: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7