1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
Lieferant: Thermo Scientific
CD03278.1 CD03278.10
MAYBCD03278.1EA 0 EUR
MAYBCD03278.1 MAYBCD03278.10
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
Formel: C₁₂H₇F₆N
MDL Number: MFCD00053048
CAS-Nummer: 175136-60-4