Kaliumacetat 8 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Acetic acid potassium salt
J63372.AE
J63372.AK
J63372.AEEA
56.9
EUR
J63372.AE
J63372.AK
Kaliumacetat 8 M in wässriger Lösung
Kaliumacetat
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: C2H3KO2
Formula Weight: 98.15
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00012458
Formel:
CH₃COOK Molekulargewicht: 98.14 g/mol Schmelzpunkt: 304 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Merck Index: 13,07687 |