Trimethylamin-N-oxid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trimethylamine oxide dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
92277-10G 92277-50G
SIAL92277-10GEA 47.9 EUR
SIAL92277-10G SIAL92277-50G
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
Formel: C₃H₉NO·2H₂O
MDL Number: MFCD00149077
CAS-Nummer: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6