Trimethylamin-N-oxid Dihydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Trimethylamine oxide dihydrate
421890250
421891000
421895000
ACRO421890250EA
50
EUR
ACRO421890250
ACRO421891000
ACRO421895000
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat 98%
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
Formel:
C₃H₉NO·2H₂O Schmelzpunkt: 94…98 °C Flammpunkt: 95 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149077 CAS-Nummer: 62637-93-8 EINECS: 214-675-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 94 to 98 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |