Ethylpentafluorbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
L10523.06
L10523.14
L10523.06EA
31.2
EUR
L10523.06
L10523.14
Ethylpentafluorbenzoat ≥98%
Ethylpentafluorbenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 4522-93-4
Molecular Formula: C9H5F5O2
Formula Weight: 240.13
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4280
Boiling Point: 112-114°
Beilstein Reference: 2054770
MDL No.: MFCD00039211
Formel:
C₉H₅F₅O₂ Siedepunkt: 112…114 °C Dichte: 1.431 Flammpunkt: 80 °C (176 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039211 CAS-Nummer: 4522-93-4 EINECS: 224-854-0 |