4-tert-Butylbenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L06386.03
L06386.06
L06386.03EA
48.5
EUR
L06386.03
L06386.06
4-tert-Butylbenzophenon ≥98%
4-tert-Butylbenzophenon
Purity: 98%
CAS No.: 22679-54-5
Molecular Formula: C17H18O
Formula Weight: 238.32
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 168-170°/2mm
Beilstein Reference: 2100075
MDL No.: MFCD00017255
Formel:
C₁₇H₁₈O Siedepunkt: 168…170 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 38…42 °C Flammpunkt: 150 °C (302 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017255 CAS-Nummer: 22679-54-5 EINECS: 245-154-1 |