2,3,3-Trimethylindolenin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22410.06
B22410.14
B22410.06EA
35.4
EUR
B22410.06
B22410.14
2,3,3-Trimethylindolenin ≥98%
2,3,3-Trimethylindolenin
Purity: 98%
CAS No.: 1640-39-7
Molecular Formula: C11H13N
Formula Weight: 159.23
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5470
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 228-229°
Beilstein Reference: 119740
MDL No.: MFCD00005724
Formel:
C₁₁H₁₃N Siedepunkt: 228…229 °C Schmelzpunkt: 6…8 °C Dichte: 0,992 Flammpunkt: 93 °C (199 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005724 CAS-Nummer: 1640-39-7 EINECS: 216-685-6 |