Tris(pentafluorphenyl)boran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tris(perfluorophenyl)borane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
442593-1G-A
442593-5G-A
SIAL442593-1G-AEA
194
EUR
SIAL442593-1G-A
SIAL442593-5G-A
Tris(pentafluorphenyl)boran, Sigma-Aldrich®
Tris(pentafluorphenyl)boran
Formel:
C₁₈BF₁₅ Molekulargewicht: 511.98 g/mol |
MDL Number:
MFCD00269813 CAS-Nummer: 1109-15-5 EINECS: 213-504-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |