Lanthan(III)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
665193-3G 665193-500MG
SIAL665193-3GEA 353 EUR
SIAL665193-3G SIAL665193-500MG
Lanthan(III)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Lanthan(III)isopropoxid
Formel: C₉H₂₁LaO₃
Molekulargewicht: 316.18 g/mol
MDL Number: MFCD00015305
CAS-Nummer: 19446-52-7