Diphenylphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diphenyl hydrogen phosphate
850608-5G 850608-25G
SIAL850608-5GEA 45.6 EUR
SIAL850608-5G SIAL850608-25G
Diphenylphosphat, Sigma-Aldrich®
Diphenylphosphat
Formel: C₁₂H₁₁O₄P
MDL Number: MFCD00003033
CAS-Nummer: 838-85-7
EINECS: 212-657-2