Diphenylphosphat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Diphenyl hydrogen phosphate
225690050 225690250
ACRO225690050EA 58.8 EUR
ACRO225690050 ACRO225690250
Diphenylphosphat 99%
Diphenylphosphat
Formel: C₁₂H₁₁O₄P
Molekulargewicht: 250.19 g/mol
Schmelzpunkt: 63…70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003033
CAS-Nummer: 838-85-7
EINECS: 212-657-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 70 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %