2-Morpholino-3-pyridinamin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Amino-2-morpholin-4-ylpyridine
CC24614DA
CC24614EA
MAYBCC24614DAEA
0
EUR
MAYBCC24614DA
MAYBCC24614EA
2-Morpholino-3-pyridinamin
2-Morpholino-3-pyridinamin
Formel:
C₉H₁₃N₃O |
MDL Number:
MFCD03001243 CAS-Nummer: 51627-47-5 |