4'-Methyl-3'-nitroacetophenon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-(4-Methyl-3-nitrophenyl)ethanone
L09372.06
L09372.14
L09372.06EA
45.4
EUR
L09372.06
L09372.14
4'-Methyl-3'-nitroacetophenon ≥99%
4'-Methyl-3'-nitroacetophenon
Purity: 99%
CAS No.: 5333-27-7
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 1953352
Formel:
C₉H₉NO₃ Schmelzpunkt: 58…62 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00033858 CAS-Nummer: 5333-27-7 |