2-Methyl-6-nitrobenzoesäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
681059-10G 681059-1G
SIAL681059-10GEA 466 EUR
SIAL681059-10G SIAL681059-1G
2-Methyl-6-nitrobenzoesäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-6-nitrobenzoic anhydride
Formel: C₁₆H₁₂N₂O₇
MDL Number: MFCD06797117
CAS-Nummer: 434935-69-0