4,4'-Diphenoxybenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L13419.03
L13419.06
L13419.14
L13419.03EA
30.5
EUR
L13419.03
L13419.06
L13419.14
4,4'-Diphenoxybenzophenon ≥98%
4,4'-Diphenoxybenzophenon
Purity: 98%
CAS No.: 14984-21-5
Molecular Formula: C25H18O3
Formula Weight: 366.42
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 2165449
Formel:
C₂₅H₁₈O₃ Schmelzpunkt: 147…151 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077969 CAS-Nummer: 14984-21-5 EINECS: 403-390-4 |